Fontos dokumentumok
379921
Hydroxylamine hydrochloride
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Hydroxylammonium chloride
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
powder, crystals or chunks
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Organosilane amines as potent inhibitors and structural probes of influenza A virus M2 proton channel
- Lamellarin D analogues as inibitors of topoisomerase I and potential antitumor agents
- Azapeptide tocolytic agents as inhibitors of prostaglandin F2α receptor for preventing preterm labor
- Thiazolidinones spiro-fused to indolin-2-ones as potent and selective inhibitors of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B
- Orally bioavailable quinoline-based antidiabetic dipeptidyl peptidase IV inhibitors targeting Lys554
- Pyrimidine nucleoside derivatives with nitric oxide donors as antiviral agents
- Benzyladenosine compounds targeting adenosine A2A receptor and adenosine transporter for neuroprotection
- Naphthol derivatives as inhibitors of the vanilloid receptor TRPV1 with improved potency in rat cystometry models of urinary incontinence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
spleen
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?