Merck
309400
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
35 wt. % in H2O
Szinonimák:
Hydrazine, Nitrogen hydride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.05
Beilstein:
878137
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 25 °C)
Forma
liquid
koncentráció
35 wt. % in H2O
sűrűség
1.011 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydrazine
SMILES string
NN
InChI
[1S/H4N2/c1-2/h1-2H2]
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
[OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N]
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The Janus micromotors are self-propelled at a very high speed in a 0.001% hydrazine solution owing to osmotic effects.
Alkalmazás
Hydrazine solution was used in the synthesis of molecular metal chalcogenide, (N2H4)3(N2H5)4Sn2Se6 complex, a precursor for SnSe2 deposition on TiO2 nanocrystalline porous films.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wei Gao et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(6), 2276-2279 (2014-01-31)
We describe catalytic micromotors powered by remarkably low concentrations of chemical fuel, down to the 0.0000001% level. These Janus micromotors rely on an iridium hemispheric layer for the catalytic decomposition of hydrazine in connection to SiO2 spherical particles. The micromotors
Xuechao Yu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(27), 3324-3326 (2012-03-01)
A kind of molecular metal chalcogenide, (N(2)H(4))(3)(N(2)H(5))(4)Sn(2)Se(6) complex, was synthesized in the hydrazine solution and employed as the precursors for SnSe(2) deposition on TiO(2) nanocrystalline porous films. A power conversion efficiency of 0.12% under AM 1.5, 1 sun was obtained
Minjeong Park et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-10)
Cu nanowires (NWs) possess remarkable potential a slow-cost heat transfer material in modern electronic devices. However, Cu NWs with high aspect ratios undergo surface oxidation, resulting in performance degradation. A growth temperature of approximately <1000 °C is required for preventing
Benjamin A E Lehner et al.
ChemistryOpen, 8(7), 888-895 (2019-07-18)
Graphene's maximized surface-to-volume ratio, high conductance, mechanical strength, and flexibility make it a promising nanomaterial. However, large-scale graphene production is typically cost-intensive. This manuscript describes a microbial reduction approach for producing graphene that utilizes the bacterium Shewanella oneidensis in combination
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including