Fontos dokumentumok
08982
Sodium metabisulfite
analytical standard
Szinonimák:
E223, Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (iodometric, RT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
>300 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?