Fontos dokumentumok
1.04617
Supelco
Hydroxylammonium sulfate
GR for analysis
Szinonimák:
Hydroxylammonium sulfate, Hydroxylamine sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
(HONH3)2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
233-118-8
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
842 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
170 °C (decomposition)
oldhatóság
587 g/L
sűrűség
1.88 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1100 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay: ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (residue on ignition): ≤ 0.1 %
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3