Fontos dokumentumok
208256
Tin(II) chloride
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Stannous chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
33 hPa (~429 °C)
Teszt
98%
form
crystalline
powder or flakes
pH
2.18 (20 °C)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
SMILES string
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- To catalyze the addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides and diazo phosphonates to aldehydes to form β-keto sulfones, β-keto phosphine oxides and β-keto phosphonates, respectively.
- Along with trityl chloride, to catalyze the aldol reaction of silyl enol ethers with acetals or aldehydes and the Michael reaction of silyl enol ethers with α,β-unsaturated ketones.
- As a promoter in the allylic amination of allylic alcohols with amines in the presence of palladium catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3