Fontos dokumentumok
155810
2-Methyltetrahydrofuran
BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
Szinonimák:
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
form
liquid
tartalmaz
150-400 ppm BHT as stabilizer
robbanási határérték
0.34-6.3 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤1.0% water (coulometr.)
≤100 ppm peroxide (as H2O2)
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methyltetrahydrofuran (2-MTHF), a 2-methyl substituted tetrahydrofuran, is a biomass derived, environmentally favorable solvent alternative to tetrahydrofuran (THF), 1,4 Dioxane (Dioxane) and dichloromethane (DCM) for most industrial applications. Its polarity and Lewis base strength is intermediate between tetrahydrofuran (THF) and diethyl ether. It is a potential greener solvent alternative for organic synthesis and shows resistance to reduction by lithium making it a promising candidate as electrolytes in lithium batteries.
Alkalmazás
THF in organometallic reactions
- Grignard
- Reformantsky
- Lithiation
- Hydride Reduction
- Metal-Catalyzed Coupling (Heck, Stile, Suzuki)
Dichloromethane for Biphasic Reactions:
- Alkylation
- Amidation
- Nucleophilic Substitution
Tulajdonságok és előnyök
- Made from Renewable Resource - furfural derived from agricultural byproducts
- High boiling point
- Clean organic-water phase separation
- Reduced energy to recover
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10.0 °C - closed cup
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).