Fontos dokumentumok
8.21093
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
Beilstein:
102448
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-507-4
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
78-80 °C (lit.)
gőznyomás:
136 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
136 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
270 °C
hatékonyság
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
1.2-5.7 % (v/v)
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -11 °C
oldhatóság
150 g/L
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Production of microalgal-based carbon encapsulated iron nanoparticles (ME-nFe) to remove heavy metals in wastewater: This study explores the application of ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate in the synthesis of microalgal-based carbon encapsulated iron nanoparticles. These nanoparticles are used for the efficient removal of heavy metals from wastewater, presenting a significant advancement in environmental cleanup technologies (Mantovani et al., 2023).
  • pH responsive controlled release of anti-cancer hydrophobic drugs from sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles: This research utilizes ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate in the development of sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles. These nanoparticles are designed for the pH-responsive controlled release of hydrophobic anti-cancer drugs, offering potential enhancements in targeted cancer therapy (Manatunga et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.855
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT).
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10.0 °C - closed cup