Fontos dokumentumok
791962
Cyclopentyl methyl ether
inhibitor-free, anhydrous, ≥99.9%
Szinonimák:
CMPE, CPME
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.0050% water
water
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cyclopentyl methyl ether (CPME) is an alternative to ether solvents such as THF, diethyl ether, and MTBE with a higher resistance to peroxide formation.
- The more environmentally conservative CPME solvent replaces hazardous solvents in order to achieve sustainability and reduce environmental and operational costs.
- CPME offers considerable potential and advantage as a direct replacement for CH2Cl2 in binary eluents using MeOH as the modifier with MeOH–DMC and i-PrOH–EtOAc.
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
<37.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< 3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).