Fontos dokumentumok
06103
Potassium hydroxide
technical, ≥85%, powder
Szinonimák:
Caustic potash
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 719 °C)
Minőségi szint
grade
technical
Teszt
≥85%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤1.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
[OH-].[K+]
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- To prepare KOH treated powder activated carbon, which is used as a catalyst for the synthesis of CNT (carbon nano tube) using chemical vapor deposition (CVD) method.
- As a base in the intramolecular N-arylation of urea′s to form benzimidazol-2-ones.
- As a catalyst for the synthesis of khellactone-type compounds (10-aryl substituted-9,10-dihydropyrano[2,3-h] benzopyrone-8-ones) via one-pot, three-component (Meldrum′s acid, aryl aldehydes and 5,7-dihydroxy benzopyrone derivatives) reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?