Fontos dokumentumok
655104
Sodium hydroxide
reagent grade, 97%, powder
Szinonimák:
‘Caustic soda’
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Teszt
97%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
318 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
sűrűség
2.13 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- A reagent in the gold-catalyzed selective oxidation of glycerol to glyceric acid.
- A catalyst for the cross-dehydrogenative coupling of alcohols and hydrosilanes to synthesize silyl ethers.
- A base in the Sonogashira-type coupling of aryl halides and alkynes to synthesize ynones.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?