Merck
1.05032
SAFC
Potassium hydroxide
pellets EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 525
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potash caustic, Caustic potash
About This Item
Lineáris képlet:
KOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
56.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
E szám:
E525
EC index szám:
215-181-3
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
gőznyomás
1 mmHg ( 719 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
hatékonyság
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Potassium hydroxide pellets are used in pH-adjustment for various cremes and (baby-)food. Potassium hydroxide pellets Emprove® Essential is manufactured according to GMP guidelines and is suitable for pharmaceutical and biopharmaceutical processes.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1