Merck
909122
Sigma-Aldrich
Potassium hydroxide
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 90%, flakes
Szinonimák:
Caustic potash
About This Item
Lineáris képlet:
KOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
56.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.21
Teszt:
90%
grade:
reagent grade
Forma:
flakes
grade
reagent grade
Ügynökség
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
gőznyomás
1 mmHg ( 719 °C)
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
90%
Forma
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.