Fontos dokumentumok
P1767
Potassium hydroxide
≥85% KOH basis, pellets, white
Szinonimák:
Caustic potash
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 719 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥85% KOH basis
Forma
pellets
szennyeződések
≤2.0% K2CO3
szín
white
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
KOH has been used for adjusting pH during the preparation of the following:
- Murashige and Skoog (MS) agar plates
- MS liquid medium
- MES ((2-(N-morpholino)-ethanesulfonic acid hydrate) solution
- microtubule stabilizing buffer (MTSB)
- 4% paraformaldehyde fixative (PFA)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for all Catalase products.
This procedure may be used for all Ficin products.