Fontos dokumentumok
484016
Potassium hydroxide
reagent grade, 90%, flakes
Szinonimák:
Caustic potash
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
gőznyomás
1 mmHg ( 719 °C)
Teszt
90%
form
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1120 g/L
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Quantification of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in biological samples by HPLC.
- Preparation of buffer for use in the Investigation of seed fatty acid (FA) composition, protein, oil and sugar content.
- Stable isotopic profiling study of Caenorhabditis elegans.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.