Y0001304
Butyl methanesulfonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
NSC 36060
Méret kiválasztása
49 500,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
49 500,00 Ft
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
imatinib
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OCCCC)C
InChI
1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFLBHTZRLVHUQC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)