Fontos dokumentumok
72049
Sodium thiosulfate
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (RT)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
purum p.a.
Teszt
≥98.0% (RT)
Forma
crystals
pH
6.0-8.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
anion nyomok
sulfide (S2-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Industrial synthesis of methylene blue.
- Quantitative estimation of elemental iodine by titrimetry.
- Detection of trace levels of cysteine by employing triangular silver nanoplates (TAg-NPs).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?