Y0001693
Imatinib impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]-1,3-benzenediamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
imatinib
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGAIPGVQJVGBIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)