Merck
Y0001694
Imatinib impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Acetylpyridine, Methyl 3-pyridyl ketone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
107751
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
imatinib
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Imatinib impurity H EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)