Fontos dokumentumok
165956
Methyl benzenesulfonate
98%
Szinonimák:
Benzenesulfonic acid methyl ester, Benzenesulfonic acid, methyl ester, Methyl benzenesulphonate, Methyl besylate, methyl ester of benzenesulphonic acid
Teszt
98%
Forma
liquid
funkcionális csoport
sulfonic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the C-methylation of perbromothiophene tosynthesize tribromo-methyl thiophene in the presence of butyllithium.
- In the nickel-catalyzedmethylation of unactivated alkyl halides and acid chlorides to prepare methylatedalkanes and ketones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?