Fontos dokumentumok
C4042
Captopril
≥98% (HPLC), powder, angiotensin converting enzyme inhibitor
Szinonimák:
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Captopril, ≥98% (HPLC), powder
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
104-108 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636) , AGTR1(185) , AGTR2(186) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
Alkalmazás
- to examine the influence of timing of captopril treatment on efficacy in transverse aortic constriction (TAC) mice
- as an angiotensin-converting enzyme inhibitor and orally administered to unrestrained Wistar Kyoto rats in an approach to study its effects of angiogenesis inhibition and interdependency with other drugs
- used as a positive control in spectrophotometric assay to study the angiotensin-converting enzyme inhibitory activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox