Fontos dokumentumok
T6031
DL-Thiorphan
≥98% (TLC)
Szinonimák:
(±)-N-(3-Mercapto-2-benzylpropionyl)glycine, DL-3-Mercapto-2-benzylpropanoylglycine
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
mp
138 °C
oldhatóság
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310) , Mme(24590)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)