Fontos dokumentumok
L6292
Lisinopril
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-1-[N2-(1-carboxy-3-phenylpropyl)-lysyl-proline dihydrate, MK-521
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: ≥10 mg/mL
DMSO: ~6.5 mg/mL (with heating and sonicating)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3