Fontos dokumentumok
Y0000593
Chondroitin sulfate sodium (marine)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Chondroitin sulfate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chondroitin sulfate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)