230699
Chondroitin sulfate from bovine trachea
Fundamental component of connective tissue. Acts as a flexible connecting matrix between tough protein filaments in cartilage to form a polymeric system. Mixture of chondroitin sulfates A, C, D, and E.
Teszt
≥90% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3