Fontos dokumentumok
L9634
Laminarin from Laminaria digitata
polysaccharide substrate for laminarinase
Szinonimák:
Laminaran
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae (Laminaria digitata)
Minőségi szint
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D -20 to -5 °, c = 4% (w/v) in water
szín
beige
hasznos pH-tartomány
5
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1O[C@H]3[C@@H]([C@H](OC([C@@H]3O)O)CO)O)O)OC2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)O)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)10(25)11(26)17(31-4)34-15-9(24)6(3-21)32-18(13(15)28)33-14-8(23)5(2-20)30-16(29)12(14)27/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16?,17?,18?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBTMGCOVALSLOR-VPNXCSTESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a stimulant to study its effect on the respiratory burst using haemocytes of P. vannamei
- as a carbon source to study its effect on enzyme production using Pichia membranifaciens culture
- as a carbon source for Polaribacter sp. culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)