Fontos dokumentumok
SMB00282
Xylobiose
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Xylobiose, (2R,3R,4R)-2,3,5-Trihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxypentanal, 4-O-β-D-Xylopyranosyl-D-xylose
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC(OC1OCC(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C10H18O9/c11-1-4(13)7(15)6(2-12)19-10-9(17)8(16)5(14)3-18-10/h1,4-10,12-17H,2-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQNRKWHRVIAKLP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3