Fontos dokumentumok
T0678
Anti-Tryptophan Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, WH-3
Szinonimák:
Anti-TPH
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-Tryptophan Hydroxylase antibody produced in mouse, clone WH-3, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
WH-3, monoclonal
molekulatömeg
antigen 55 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, monkey, rabbit, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rabbit pineal gland extract
izotípus
IgG3
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TPH1(7166) , TPH2(121278)
rat ... Tph1(24848) , Tph2(317675)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunoblot
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg