Fontos dokumentumok
U6382
Anti-UCP-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Ucp1 Antibody, Ucp1 Antibody - Anti-UCP-1 antibody produced in rabbit, Anti-Uncoupling Protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~32 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of mouse brown adipose tissue.
western blot: 1:1,000 using mitochondrial extract of rat brown adipose tissue
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UCP1(7350)
mouse ... Ucp1(22227)
rat ... Ucp1(24860)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)