Fontos dokumentumok
370959
Lignin, alkali
Szinonimák:
Lignin, kraft
About This Item
Javasolt termékek
leírás
surface tension 43 mN/m (1% aqueous)
Minőségi szint
Forma
powder
szennyeződések
5% moisture
veszteség
13.4 wt. % loss on heating, @ 316°C
3.3 wt. % loss on heating, @ 149°C
5.7 wt. % loss on heating, @ 204°C
8.5 wt. % loss on heating, @ 260°C
pH
6.5 (25 °C, 5%, aqueous solution)
átmeneti hőmérséklet
sintering point 188 °C
oldhatóság
NaOH: 0.05% (warm 5% aquesous)
MEK: partially soluble
benzene: insoluble
dioxane: soluble
ethylene glycol: soluble
hexane: insoluble
methanol: partially soluble
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C
térfogatsúly
23 lb/cu.ft (loose)
32 lb/cu.ft (packed)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)