317275
Dimethyl Sulfoxide
ACS Reagent Grade.
Szinonimák:
Dimethyl sulfoxide, DMSO, Methyl Sulfoxide, DMSO
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.1% moisture
szín
clear colorless
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Spectroscopic and quantum chemical analysis of Isonicotinic acid methyl ester.: Demonstrates the utility of spectroscopic methods combined with quantum chemical calculations, techniques potentially applicable to samples involving DMSO ( Shoba et al., 2015).
- Modification of gelatin by reaction with 1,6-diisocyanatohexane.: Investigates the chemical modification of proteins, potentially relevant for studies using DMSO as a solvent to facilitate such reactions ( Bertoldo et al., 2007).
- Characterization of O-acetyl-(4-O-methylglucurono)xylan isolated from birch and beech.: Describes the characterization of natural polymers, where DMSO could be used to dissolve and analyze similar substances ( Teleman et al., 2002).
Kiszerelés
Vigyázat
Figyelmeztetés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup