1.02952
Dimethyl sulfoxide
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO, DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
hatékonyság
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
42 %, 63 °F
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Titrable acid
párolgási maradék
≤0.001%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 87 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.0001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To dissolve the substrate and to dilute fluorogenic substrate.
- To permeabilize V. natriegens or E coli cell.
Vigyázat
Specifikációk
Analízis megjegyzés
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 1.101 - 1.103
Refractive index (n 20/D): 1.478 - 1.479
Melting point: ≥ 18.0 °C
Boiling point: 188 - 190 °C
Absorption: conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Related substances (GC): conforms
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Protocols
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.