Fontos dokumentumok
472301
Dimethyl sulfoxide
ACS reagent, ≥99.9%
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
szennyeződések
≤0.001 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.01%
szín
clear colorless
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of ethyl 4-[18F]fluorobenzoate.
- in the culture medium for 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT) assay.
- as a solvent in chemical synthesis.
- to dissolve and prepare stock solutions of small molecules, drugs, and chemical compounds for various assays and experiments.
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Az anyagok akkor keverhetők egymással, ha egységes oldatot alkotva oldódnak. Tegye könyvjelzőbe vagy töltse le a gyakori laboratóriumi oldószerek keverhetőségi táblázatát.