Fontos dokumentumok
W385101
3-Mercaptohexyl acetate
≥98%, FG
Szinonimák:
3-sulfanylhexyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity; alliaceous; tropical
SMILES string
CCCC(S)CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2S/c1-3-4-8(11)5-6-10-7(2)9/h8,11H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUCARGIKESIVLB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F
Lobbanási pont (C)
73 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?