Merck
925411
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-1-hexanol
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
liquid
funkcionális csoport
hydroxyl
thiol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)