Fontos dokumentumok
W334308
Ethyl 3-(methylthio)propionate
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Ethyl 3-(methyl thio) propanoate, Ethyl methyl mercaptopropionate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.46 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
sűrűség
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; pineapple; sulfurous
SMILES string
CCOC(=O)CCSC
InChI
1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSNWHRKJEKWJNY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Identification of new strawberry sulfur volatiles and changes during maturation.: Du et al. explore sulfur volatiles in strawberries, noting the presence of ethyl 3-(methylthio)propionate among new compounds discovered. The study provides insights into how these volatiles evolve during fruit maturation, impacting flavor and aroma profiles (Du et al., 2011).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?