Merck
W399701
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxopentane-2-thiol
≥99%, FG
Szinonimák:
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.22
FEMA-szám:
3997
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
Flavis-szám:
12.169
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
black currant; meaty; sulfurous
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F
Lobbanási pont (C)
54 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements