Fontos dokumentumok
T2610000
Tryptophan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Tryptophan, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tryptophan
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)