Fontos dokumentumok
374229
Boc-Tyr-OH
98%
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine, Boc-L-tyrosine
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +3.0°, c = 2 in acetic acid
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-135 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNBUSIJNWNXLQQ-NSHDSACASA-N
Related Categories
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?