Fontos dokumentumok
STS0202
ECO TWEEN® 60
non-ionic detergent
Szinonimák:
TWEEN® 60, Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
molekulatömeg
estimated mol wt 1309
összetétel
stearic acid, 40-60%
total stearic and palmitic acid, ≥90%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
27 mg/L
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
14.9
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
TWEEN 60 is a niosome.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)