STS0205
ECO TWEEN® 85
Szinonimák:
TWEEN® 85, Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥50%
Forma
viscous liquid
összetétel
Oleic acid, ≥50.0% (balance primarily C10-C18 fatty acids)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
≥50% (GC)
szennyeződések
4.8-5.2% water
savszám
≤2.0 mg KOH/g
hidroxil érték
39‑52 mg KOH/g
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
11.0
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>300.2 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
> 149 °C - DIN 51758
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)