Merck
W282510
Sigma-Aldrich
Orange oil
natural, cold-compressed, California origin, FG
Szinonimák:
Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2825
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
natural
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
optikai aktivitás
[α]20/D +97°, neat
minőség
cold-compressed
tartalmazhat
<0.02% BHT, synthetic as stabilizer
eredet
California origin
törésmutató
n20/D 1.473
bp
177 °C
sűrűség
0.843 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
orange
Általános leírás
Orange oil has been used to study its influence as a semiochemical on the mating success of mature males of the natal fruit fly.
Elkészítési megjegyzés
Extraction method: cold pressed
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adult diet and exposure to semiochemicals influence male mating success in Ceratitis rosa (Diptera: Tephritidae).
Quilici S, et al.
Journal of Applied Entomology , 137(s1), 142-153 (2013)
Quantitative composition of cold-pressed orange oils.
Shaw PE & Coleman RL.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(5), 785-787 (1974)
Terpenes and Sesquiterpenes in Cold?pressed Orange Oil.
Hunter GLK & Brogden WB.
Journal of Food Science, 30(1), 1-4 (1965)
Tsung-Shi Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(17), 9344-9350 (2011-08-09)
The effects of lecithin and pectin on riboflavin-photosensitized oxidation of orange oil in a multilayered oil-in-water emulsion are studied by response surface methodology. Lecithin and pectin contents are two variables studied. Mean oil droplet size, viscosity, and ζ-potential are investigated
Sean J Pendleton et al.
Journal of food science, 77(6), M308-M311 (2012-05-16)
Plant essential oils have previously been shown to exhibit antimicrobial activities against various microorganisms. In this study, cold pressed terpeneless Valencia orange oil (CPTVO) was examined at various temperatures (37, 10, and 4 °C) to determine its antimicrobial activity against