Merck
95754
Sigma-Aldrich
Polysorbate 60
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Polysorbatum 60
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.21
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
liquid
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)