Merck
243078
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
Szinonimák:
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3SO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
szennyeződések
<9.0% sodium sulfate
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
National Toxicology Program technical report series, 464, 1-272 (2003-02-13)
Sodium xylenesulfonate is used as a hydrotrope, an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. Sodium xylenesulfonate is a component in a variety of widely used shampoos and liquid household detergents where it can constitute