Fontos dokumentumok
STS0017
Sigma-Aldrich
ECOSURF SA-4
greener alternative
Non-ionic surfactant
Szinonimák:
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 4 EO
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12165104
NACRES:
NA.21
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viszkozitás
29.6 cSt(40 °C)
átmeneti hőmérséklet
pour point -8 °C
cloud point 57 °C (10 wt% actives in 25% Dowanol DB)
oldhatóság
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: dispersible
sűrűség
0.9579 g/mL at 20 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
7.5
környezetbarátabb alternatív kategória
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Jogi információk
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)