5711
Streptomycin Sulfate, Streptomyces sp.
Szinonimák:
Streptomycin Sulfate, Streptomyces sp.
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥720 IU/g (dry basis)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTENRWWVYAAPBI-YCRXJPFRSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
initiation, elongation, and termination of protein synthesis in prokaryotes and induces misreading of the genetic code
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, p. A.6.
Modolell, J. and Davis, B.D. 1969. Nature224, 345.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3