Fontos dokumentumok
E9876
Ethylhydrocupreine hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
Optochin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1CC)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OCC)cc34
InChI
1S/C21H28N2O2.ClH/c1-3-14-13-23-10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-4-2)12-18(17)19;/h5-7,9,12,14-15,20-21,24H,3-4,8,10-11,13H2,1-2H3;1H/t14-,15-,20-,21+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?