Fontos dokumentumok
50933
Guanidine hydrochloride
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Szinonimák:
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
technika/technikák
RNA extraction: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
colorless to white,
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.3 g/cm3 (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
λ
6 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Protocols
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Related Content
A genomi DNS, plazmid DNS és teljes RNS sejtekből, szövetekből, vérből, vírusokból és más mintatípusokból történő kivonásának és tisztításának általános technikáinak és downstream alkalmazásainak áttekintése.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.