Fontos dokumentumok
R5645
Resorcinol
BioXtra, ≥99%
Szinonimák:
1,3-Benzenediol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 21.1 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
1126 °F
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?