Fontos dokumentumok
O1875
Orcinol monohydrate
≥99% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Orcinol monohydrate, colorimetric detection reagent
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to light brown
bp
290 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
sűrűség
1.290 g/cm3
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)