Fontos dokumentumok
1.07590
SAFC
Resorcinol
extra pure
Szinonimák:
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-585-2
gőznyomás
0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
605 °C
robbanási határérték
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 127 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.28 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Resorcinol extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup